Documentos Principais
540935
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-amino)piperidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(N-Boc-amino)piperidone is a piperidone derivative.[1]
Aplicação
4-(N-Boc-amino)piperidone may be used as a functionalization reagent for introduction of a primary and a tertiary amino group to poly(2-isopropyl-2-oxazoline.[1]
Pharma building block.[2]
Used in a synthesis of a piperidine-4-carboxamide CCR5 antagonist with potent anti-HIV-1 activity.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Poly (2-isopropyl-2-oxazoline)-poly (L-glutamate) block copolymers through ammonium-mediated NCA polymerization.
Meyer M and Schlaad H.
Macromolecules, 39(11), 3967-3970 (2006)
Apos Dermatakis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(8), 1873-1881 (2003-03-28)
A series of oxindole CDK2 inhibitors was synthesized. These novel analogues have a saturated monosubstituted cyclic moiety at their C-4 position that mimics the ribofuranoside of ATP. This substitution afforded agents with increased potency relative to the parent indolinone and
Shinichi Imamura et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(9), 2784-2793 (2006-04-28)
We incorporated various polar groups into previously described piperidine-4-carboxamide CCR5 antagonists to improve their metabolic stability in human hepatic microsomes. Introducing a carbamoyl group into the phenyl ring of the 4-benzylpiperidine moiety afforded the less lipophilic compound 5f, which possessed