Documentos Principais
A68807
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinônimo(s):
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.163,00
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.163,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
206.12
Beilstein:
2650702
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
125-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
chave InChI
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gábor Benkovics et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 614-620 (2017-05-16)
This contribution reports the design, synthesis and photochemical properties of a novel cationic, water soluble, β-cyclodextrin (βCD) conjugate integrating an anthracene moiety and a nitroaniline derivative within the primary side of the βCD scaffold. Photoinduced energy transfer between the anthracene
M Schulz et al.
European journal of clinical pharmacology, 34(6), 633-636 (1988-01-01)
Flutamide is a nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of prostatic carcinoma. We have investigated the disposition of flutamide and its two major metabolites in ten urological in-patients without significant liver or renal disease. After oral administration flutamide is absorbed