Documentos
329835
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CF3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
216.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pb
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
chave InChI
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Lewandowska E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)