A6057
4-Azidophenacyl bromide
powder
Sinônimo(s):
4′-Azido-2-bromoacetophenone, 4-Azido-α-bromoacetophenone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
cor
yellow
solubilidade
methanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
chave InChI
LZJPDRANSVSGOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)