778877
4-Azidobenzoic acid solution
~0.2 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Azidobenzoic acid solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~0.2 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1)=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
chave InChI
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3