Documentos Principais
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetylmorpholine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
111971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pf
14 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)