Documentos Principais
678953
Sigma-Aldrich
4-(1-Piperidinyl)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Formylphenyl)piperidine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 747,00
R$ 747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 747,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
61-64 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
chave InChI
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Anti-inflammatory agents
  • Piperidine incorporated α-aminophosphonates for antibacterial agents
  • 5-Hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines
  • NR2B selective NMDA receptor antagonists
  • Fulleropyrrolidines
  • Fluorophores for monitoring polymerization processes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of