Documentos Principais
A16203
Sigma-Aldrich
2-Acetylfluorene
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 210,00
25 G
R$ 829,00
R$ 210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 210,00
25 G
R$ 829,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
128-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
chave InChI
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)