566780
2-Acetylanthracene
98%
Sinônimo(s):
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
189-192 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
chave InChI
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3