Documentos Principais
151483
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.324,00
R$ 1.324,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.324,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.324,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
85-87 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2n(CC)c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-16-14-6-4-3-5-12(14)13-9-11(10-17)7-8-15(13)16/h3-10H,2H2,1H3
chave InChI
QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde was used in the synthesis of poly(vinyl acetal)s (PVAcs)[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ramasamy Raj Kumar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 310-327 (2016-11-14)
Formation of ruthenium(II) complexes of the type [RuH(CO)(PPh
Poly (vinyl acetal) s containing electron-donor groups: Synthesis in homogeneous phase and their thermal properties.
Fernandez MD, et al.
Reactive functional Polymers, 68(1), 39-56 (2008)
Agata Głuszyńska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-13)
Microwave formylation of carbazole derivatives was investigated and 3-monoaldehydes were obtained in high yield. A potential DNA-binding ligand, 3-[(3-ethyl)-2-vinylbenzothiazolium]-9-N-ethyl carbazole iodide, was synthesized and characterized including spectral properties (UV-Vis absorption and fluorescence spectra). The binding selectivity and affinity of three