Documentos Principais
927767
3-Bromopyruvic acid-d3
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D3BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.98
Código UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes customer service
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
BrC([2H])([2H])C(C(O[2H])=O)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)