Documentos Principais
SAB4501831
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.426,00
R$ 4.426,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS3420
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.426,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 4.426,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS3420
Nome do produto
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 78 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
Anti-TAU antibody detects endogenous levels of total TAU protein.
MAPT (microtubule associated protein tau) is located on human chromosome 17q21.3. It is expressed in neurons but is most prominent in axons.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tau.
Immunogen Range: 266-315
Ações bioquímicas/fisiológicas
Removal of MAPT results in developmental delay and learning disability. It participates in the pathology of Alzheimer′s disease (AD). It helps in the assembly and maintenance of microtubule structure.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mahmoud B Maina et al.
Journal of molecular biology, 434(19), 167785-167785 (2022-08-13)
A characteristic hallmark of Alzheimer's Disease (AD) is the pathological aggregation and deposition of tau into paired helical filaments (PHF) in neurofibrillary tangles (NFTs). Oxidative stress is an early event during AD pathogenesis and is associated with tau-mediated AD pathology.
Youssra K Al-Hilaly et al.
Journal of molecular biology, 430(21), 4119-4131 (2018-08-20)
Alzheimer's disease is a tauopathy characterized by pathological fibrillization of tau protein to form the paired helical filaments (PHFs), which constitute neurofibrillary tangles. The methylthioninium (MT) moiety reverses the proteolytic stability of the PHF core and is in clinical development
Rui Duan et al.
Aging, 12(14), 14819-14829 (2020-07-24)
Previously, we revealed that brain Ang-(1-7) deficiency was involved in the pathogenesis of sporadic Alzheimer's disease (AD). We speculated that restoration of brain Ang-(1-7) levels might have a therapeutic effect against AD. However, the relatively short duration of biological effect
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21.3 is associated with developmental delay and learning disability
Shaw-Smith C
Nature Genetics, 38(9), 1032-1037 (2006)
Linkage disequilibrium and association of MAPT H1 in Parkinson disease
Skipper L, et al.
American Journal of Human Genetics, 75(4), 669-677 (2004)