Documentos Principais
908886
Sigma-Aldrich
N-Cyano-4-methoxy-picolinimidamide
≥95%
Sinônimo(s):
Weix ligand
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.302,00
1 G
R$ 3.649,00
R$ 1.302,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.302,00
1 G
R$ 3.649,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N4O
Número CAS:
Peso molecular:
176.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
R$ 1.302,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
220-225 °C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(=N)c1nccc(c1)OC)C#N
InChI
1S/C8H8N4O/c1-13-6-2-3-11-7(4-6)8(10)12-5-9/h2-4H,1H3,(H2,10,12)
chave InChI
LEWHOCRDELQPCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well