902128
(Z)-N′-Cyanopicolinimidamide
Sinônimo(s):
Weix 2-pyridyl-N-cyanocarboxamidine ligand for nickel catalysis
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
201-205 °C
cadeia de caracteres SMILES
N\C(=N\C#N)\c1ncccc1
InChI
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-3-1-2-4-10-6/h1-4H,(H2,9,11)
chave InChI
HMQYOLLIJRIQNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)