920347
Lithium hexafluoroarsenate(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤100 ppm H2O
pf
240 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
chave InChI
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)