8.22085
di-Lithium oxalate
for synthesis
Sinônimo(s):
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
forma
crystals
solubilidade
66 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3