577995
Nickel
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
nanopowder
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
Tamanho médio da partícula
<100 nm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- catalytic applications
- hydrogen transfer reactions
- contrasting agent in biological systems
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.