918857
Tetracalcium phosphate (TTCP) powder
≥98%, ≤50 μm particle size
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
tamanho de partícula
≤50 μm
cadeia de caracteres SMILES
[Ca].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O]
InChI
1S/Ca.H3O4P.O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);/p-3
chave InChI
QOYIAXYUCQDEAW-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)