289396
Hidroxiapatita
reagent grade, powder, synthetic
Sinônimo(s):
Fosfato de cálcio, Fosfato de cálcio tribásico, HAp, Hidroxifosfato de cálcio, Hidroxilapatita
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
forma
powder
solid
pf
1100 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Aplicação
- para fins de comparação durante o preparo de biocompósitos à base de HAp com PVA e colágeno.
- para o preparo de poli(metacrilato de metila) (PMMA)/hidroxiapatita (HA) pelo método de pó-líquido para fabricar compósitos para a base de dentaduras.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.