This product is tested for heavy metals on a lot specific basis and the maximum allows content is 20 ppm. A survey of recent lots shows typical levels are less than 5 ppm. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/900204#product-documentation
900204
Hydroxyapatite
powder, 5 μm
Sinônimo(s):
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Particle size: <5.0 μm ± 1.0 μm
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Nível de qualidade
Formulário
powder
área da superfície
≥80 m2/g
tamanho de partícula
5 μm
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
can you give the metal content specification of this product?
1 answer-