Documentos Principais
913537
Sigma-Aldrich
Peptide bioink preparation solution A
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Formulário
liquid
composição
Preparation solution A (20mL)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)