Documentos Principais
PR0GTL0S1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard TL1
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components. For use with Elix® and RiOs systems.
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® TL1
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cartridge (activated carbon)
cartridge
Nível de qualidade
Características
removal of large particles and free chlorine from tap water
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® TL1 remove partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre da água de torneira, antes dessa água alimentar o seu sistema de purificação de água. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento Progard® TL1 garante a otimização da vida útil e do desempenho do seu sistema.
A substituição de consumíveis, quando solicitada pelo sistema, é fundamental para manter o desempenho do sistema dentro das especificações.
Projetado para uso com os sistemas de purificação de água Elix® Large, Elix® Gulfstream e RiOs Large.
Polifosfato para proteção anti-incrustante. Carvão ativado impregnado com prata para redução de cloro livre e proteção bacteriostática
Aplicação
Remove partículas, compostos orgânicos e cloro livre para proteger a membrana de OR.
Características e benefícios
  • Protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
  • Meios de filtro de profundidade exibem alta capacidade e retenção aprimorada de coloides.
  • A etiqueta de identificação por RFID e-Sure garante total rastreabilidade e proporciona visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote
  • O carvão ativado impregnado com prata reduz o cloro livre e fornece proteção bacteriostática.
  • O polifosfato protege contra a incrustação sem liberação de íons.
  • Substituir a cada 6 meses para produzir resultados ideais.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.