912131
2-Chloro-1-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one
≥95%
Sinônimo(s):
1-(Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl methyl ether, 2-Chloro-1-(6-methoxy-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Electrophilic scout fragment, KB02, Scout fragment for targetable cysteine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
Formulário
chunks
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)N1CCCc2c1ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H14ClNO2/c1-16-10-4-5-11-9(7-10)3-2-6-14(11)12(15)8-13/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
chave InChI
XJPUWRWIBSSPSL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)