901267
Hexamethylborazine
≥95%
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
pf
99 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
chave InChI
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)