915157
iPr-PDI
≥95%
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2,6-diisopropylphenyl)perylene-3,4,9,10-bis(dicarboximide)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2([c](c3c4c5c(c6c7c8c([c]([n]([c](c8cc6)=O)c9c(cccc9C(C)C)C(C)C)=O)ccc7c5cc3)ccc4[c]2=O)=O)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C48H42N2O4/c1-23(2)27-11-9-12-28(24(3)4)43(27)49-45(51)35-19-15-31-33-17-21-37-42-38(22-18-34(40(33)42)32-16-20-36(46(49)52)41(35)39(31)32)48(54)50(47(37)53)44-29(25(5)6)13-10-14-30(44)26(7)8/h9-26H,1-8H3
chave InChI
NAZODJSYHDYJGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)