900804
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinônimo(s):
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bistriflamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
composição
H2O, <500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
p.e.
430 °C (decomp(lit.))
pf
-76 °C (lit.)
densidade
1.4059 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[n+]1(c([n](cc1)C)C)CCCC
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.