Documentos Principais
900545
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tungstate
≥95 atom % (6Li), ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
6Li2WO4
Peso molecular:
259.87
Código UNSPSC:
12352302
pureza isotópica
≥95 atom % (6Li)
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M-1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)