Documentos Principais
39832
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butene
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Neohexene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1697101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
6.96 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
p.e.
41 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms.[1] 3,3-Dimethyl-1-butene undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst.[2] Cationic polymerization of 3,3-dimethyl-1-butene (tert-butyl ethylene) has been carried out using AlCl3catalyst in ethyl chloride solvent in the temperature range -31 to -130°C.[3]
Aplicação
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Hexene analytical standard
Supelco
52930
1-Hexene
1-Hexene ≥99%
Sigma-Aldrich
240761
1-Hexene
2,2-Dimethylbutane analytical standard
Supelco
39730
2,2-Dimethylbutane
Cationic isomerization polymerization of 3, 3-dimethyl-1-butene.
Kennedy JP, et al.
Makromol. Chem., 79(1), 109-121 (1964)
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close
Artigos
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.