Documentos Principais
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18DH33O2
Peso molecular:
283.47
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Oleic acid technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
364525
Oleic acid
Oleic acid Selectophore™, ≥99%
Supelco
05508
Oleic acid