Documentos Principais
616133
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
284.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥96 atom % D
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
p.e.
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13.4 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)