Documentos Principais
900291
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 95:5, viscosity 1.0 dL/g 
Sinônimo(s):
PCL-PGA
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
powder or granules (chips)
proporção de alimentação
caprolactone:glycolide 95:5
viscosidade
1.0 dL/g
temperatura de transição
flash point >230 °F
Tm 53-57 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.