457647
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 86 mol %
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
proporção de alimentação
lactide:caprolactone 85:15
composição
DL-lactide, 86 mol %
viscosidade inerente
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temperatura de transição
Tg 16 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.