The period of biodegradation has not been determined. The glass transition temperature (Tg) is approximately 2.86°C and the melting temperature (Tm) is approximately 160°C.
901011
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g
Sinônimo(s):
PGA-PCL, PGCL
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chips
proporção de alimentação
glycolide:caprolactone 60:40±5
cor
light yellow to tan
viscosidade
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Period of biodegradation? Glass transition temperature?
1 answer-