Documentos Principais
86361
Sigma-Aldrich
TentaGel S-OH
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
Sinônimo(s):
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.159,00
R$ 2.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.159,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
TentaGel
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensão da rotulagem
~0.26 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 μm
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?
    1 answer
    1. The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.