Documentos Principais
75944
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl trans-β-acetylacrylate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.285,00
5 G
R$ 9.107,00
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.285,00
5 G
R$ 9.107,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.13
Beilstein:
906914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
[1][2]; DA-cycloadditions[3][4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)