Documentos Principais
86359
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
Sinônimo(s):
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.830,00
R$ 1.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.830,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
TentaGel
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.20-0.35 mmol/g N loading
tamanho de partícula
110-150 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
TentaGel S-NH2 can be used:
  • As a support in the synthesis of L-Leu based peptides and oligomers, which are used as catalysts in Julia-Colonna epoxidation of chalcones.[1]
  • In the synthesis of 1,3-dialkyl quinazoline-2,4-diones.[2]
  • To synthesize N-substituted amidinoaryloxypyridine analogs as potent factor Xa inhibitors.[3]
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly enantioselective enone epoxidation catalyzed by short solid phase-bound peptides: dominant role of peptide helicity
Berkessel A, et al.
Organic Letters, 3(24), 3839-3842 (2001)
Solid-phase synthesis of 1, 3-dialkyl quinazoline-2, 4-diones
Buckman BO and Mohan R
Tetrahedron Letters, 37(26), 4439-4442 (1996)
Solid-phase synthesis of N-substituted amidinophenoxy pyridines as factor Xa inhibitors
Mohan R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8(14), 1877-1882 (1998)