Documentos Principais
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
100 °C
pf
-70 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1