Documentos Principais
859052
Sigma-Aldrich
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N5O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
108-110 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
chave InChI
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
Substratos
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)