Documentos Principais
852198
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.425,00
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.425,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O6P · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
349.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
148 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
chave InChI
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)