Documentos Principais
84280
Sigma-Aldrich
Hexyl salicylate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Hexyl 2-hydroxybenzoate
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 556,00
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 556,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein:
2453103
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
p.e.
290 °C (lit.)
valor de acidez
≤5
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
chave InChI
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)