Documentos Principais
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
1767555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432
p.e.
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)