689092
Isopropyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
≤0.5% ethyl acetoacetate
p.e.
95 °C/52 hPa (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Isopropyl 2-acetyl-3-phenyl-2-propenoate via Knoevenagel reaction in the presence of Ti(O-i-Pr)4.
- Substituted 1,4-dihydropyridines by reacting with cinnamaldehydes and primary amines.
- 5-Isopropoxycarbonyl-6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione via Biginelli reaction with benzaldehyde and thiourea.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?