Documentos
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Sinônimo(s):
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
1.058 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3