Documentos Principais
806889
Sigma-Aldrich
Sílica
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Selecione um tamanho
1 G
R$ 713,00
R$ 713,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 713,00
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 713,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9% trace metals basis
Nível de qualidade
Formulário
mesoporous
powder
área da superfície
300-400 m2/g
tamanho de partícula
1 μm
tamanho de poro
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.[1][2][3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sílica mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, Hexagonal pore morphology
Sigma-Aldrich
806862
Sílica
Sílica mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806765
Sílica
Sílica mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 8 nm, Hexagonal pore morphology
Sigma-Aldrich
806854
Sílica
Sílica mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
805467
Sílica
Sílica SBA-15, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
777242
Sílica
Sílica MCM-41 type (hexagonal)
Sigma-Aldrich
643645
Sílica
Sílica mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
806927
Sílica
Sílica
Sigma-Aldrich
421553
Sílica
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Artigos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.