421553
Sílica
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
colloidal
pH
9.9
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade
1.356 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?