The particle size of this product is approximately 1-2 μm; however, there is no information available on the particle size distribution (dispersity).
777242
Sílica
SBA-15, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Selecione um tamanho
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
solid
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
-
What is the particle size and particle size distribution(dispersity)?
1 answer-