806811
Sílica
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~2 nm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
área da superfície
1000 ± 100 m2/g
Tamanho médio da partícula
1±0.25 μm
tamanho de partícula
1 μm
tamanho de poro
0.1-0.3 cm3/g pore volume
1.9-2.3 nm pore diameter
~2 nm pore size
pb
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.