81108
Micro particles based on silicon dioxide
size: 2 μm
Sinônimo(s):
Silica dioxide microsphere (2 μm), Micro silicon (2 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
concentração
5% (solids)
tamanho de partícula
2 μm std dev ≤0.2 μm
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The particle diameter of 2 μm is evaluated using Coulter Multisizer.
Aplicação
Also used as a calibration standard to:
- assess 3D particle tracking ability of optical diffraction tomography instrument for optically trapped silica beads[1]
- synthesize inverse patchy colloids (IPCs) for phase-behavior studies of heterogeneously charged particles[2]
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL and 10 mL pack size as neat samples
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?