Ensaio
98%
pb
251 °C (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11-8/h2-7H,1H3
chave InChI
FVVXWRGARUACNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3