Documentos Principais
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 584,00
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Peso molecular:
174.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
chave InChI
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)